missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Latanoprost, MedChemExpress

Código de producto. 16484397
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16484397 50 mg 50 miligramos
16488528 10 mg 10 miligramos
16483786 25 mg 25 miligramos
16471008 5 mg 5 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16484397

Marca: Medchem Express HYB0577

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Latanoprost (PHXA41) is a prostaglandin F2α analogue and an agonist for the FP prostanoid receptor, and lowers intraocular-pressure (IOP).

Latanoprost (PHXA41) is a prostaglandin F2α analogue and an agonist for the FP prostanoid receptor, and lowers intraocular-pressure (IOP).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Latanoprost
Forma física Oil
CAS 130209-82-4
Color Colorless
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H40O5
Sinónimo PHXA41
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (231.17 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (231.17 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (231.17 mM)
SMILES O=C(OC(C)C)CCC/C=C\C[C@@H]1[C@@H](CC[C@@H](O)CCC2=CC=CC=C2)[C@H](O)C[C@@H]1O
Peso molecular (g/mol) 432.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.59
Porcentaje de pureza 99.67%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.