Descripción
The LASP1 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human LASP1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The LASP1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | LASP1 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Clon | 4J2 |
| Concentración | 250 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Símbolos de los genes | Lasp-1; MLN50 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant Protein |
| Método de purificación | Protein A purification |
| Mostrar más |