Learn More
Brady™ LaserTab Laser Printable Polyimide Labels
Código de producto. p-7225734
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
5,1 mm
6,4 mm
9,5 mm
11,1 mm
Anchura (métrico):
6,4 mm
7,6 mm
9,5 mm
11,1 mm
16,5 mm
20,3 mm
Repetición horizontal (métrico):
12,7 mm
15,2 mm
17,8 mm
20,3 mm
25,4 mm
Anchura del área de impresión (métrico):
5,1 mm
6,4 mm
7,6 mm
9,5 mm
11,1 mm
20,3 mm
Tamaño de la unidad:
1 paquete
Código de producto. Altura (métrico) Anchura (métrico) Repetición horizontal (métrico) Anchura del área de impresión (métrico) unitSize
11513624 5,1 mm 16,5 mm 20,3 mm 5,1 mm 1 paquete
11563614 6,4 mm 6,4 mm 15,2 mm 6,4 mm 1 paquete
11593564 6,4 mm 7,6 mm 17,8 mm 7,6 mm 1 paquete
11553574 6,4 mm 20,3 mm 25,4 mm 20,3 mm 1 paquete
11513574 9,5 mm 9,5 mm 12,7 mm 9,5 mm 1 paquete
11553614 11,1 mm 11,1 mm 15,2 mm 11,1 mm 1 paquete
6 options
Código de producto. 11513624
Marca: Brady™ 029770
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Blank, printable labels suitable for use with Laser Printers.
LaserTab Labels are available in the following formats:
  • Tamper-evident polyolefin
  • Polyester (UL Recognized Component when printed with designated laser printer toners)
  • Self-laminating
  • Nylon cloth
  • Paper
  • Polyimide
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo de adhesivo Acrylic, Permanent
Recubrimiento None
Color Amber
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Polyimide
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology láser
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Circuit Board Labeling
Para utilizar con (equipo) Impresoras láser
Repetición horizontal (métrico) 20,3 mm
Etiquetas por fila 10
Etiquetas por hoja 480
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -70°C
N.° por paquete 10080 Labels/Pack
Cantidad 10,080 Labels
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -94°F to +536°F
Intervalo de temperatura (métrico) -70°C to +280°C
Grosor (imperial) 0.0044 in.
Grosor (métrico) 0.11 mm
Dimensions (LxW) 5.08 x 16.51 mm
Longitud (imperial) 0.2 in.
Anchura (imperial) 0.65 in.
Anchura (métrico) 16,5 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 5,1 mm
Altura (imperial) 0.2 in.
Altura del área imprimible (imperial) 0.2 in.
Altura (métrico) 5,1 mm
Altura del área de impresión (métrico) 5.1 mm
Alternate Part Number LAT-29-652-10