Learn More
Brady™ LASERTAB™ Laser Printable Labels, B-747 Polyester
Código de producto. 11573584
Change view
Click to view available options
Tamaño (imperial):
0,25 x 0,25 in (An x Al)
0,3 x 0,25 in (An x Al)
0,375 x 0,375 in (An x Al)
0,5 x 0,437 in (An x Al)
0,65 x 0,25 in (An x Al)
0,65 x 0,2 in (An x Al)
0,8 x 0,25 in (An x Al)
0,8 x 0,5 in (An x Al)
1 x 0,5 in (An x Al)
1,5 x 0,25 in (An x Al)
1,875 x 0,375 in (An x Al)
1,875 x 0,833 in (An x Al)
1,875 x 1,33 in (An x Al)
2,5 x 1 in (An x Al)
3 x 0,375 in (An x Al)
8,5 x 11 in (An x Al)
Color:
Amarillo
Blanco
Tamaño de la unidad:
1 paquete
Código de producto. Tamaño (imperial) Color unitSize
11573584 1,875 x 0,375 in (An x Al) Blanco 1 paquete
11583584 3 x 0,375 in (An x Al) Amarillo 1 paquete
11503594 1,875 x 0,833 in (An x Al) Blanco 1 paquete
11503644 1,875 x 0,833 in (An x Al) Amarillo 1 paquete
11513594 1,875 x 1,33 in (An x Al) Blanco 1 paquete
11583564 0,3 x 0,25 in (An x Al) Blanco 1 paquete
11513644 2,5 x 1 in (An x Al) Amarillo 1 paquete
11533614 0,5 x 0,437 in (An x Al) Amarillo 1 paquete
11543614 0,25 x 0,25 in (An x Al) Blanco 1 paquete
11503574 0,375 x 0,375 in (An x Al) Blanco 1 paquete
11593614 8,5 x 11 in (An x Al) Blanco 1 paquete
11523644 8,5 x 11 in (An x Al) Amarillo 1 paquete
11523624 0,65 x 0,2 in (An x Al) Blanco 1 paquete
11523634 0,65 x 0,2 in (An x Al) Amarillo 1 paquete
11523574 0,65 x 0,25 in (An x Al) Blanco 1 paquete
11543574 0,8 x 0,25 in (An x Al) Blanco 1 paquete
11563574 0,8 x 0,5 in (An x Al) Blanco 1 paquete
11593574 1 x 0,5 in (An x Al) Amarillo 1 paquete
11553634 1 x 0,5 in (An x Al) Blanco 1 paquete
11533584 1,5 x 0,25 in (An x Al) Blanco 1 paquete
20 options
Código de producto. 11573584
Marca: Brady™ 029730
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Designed for use with laser printers. Brady LASERTAB Laser Printable Labels are made of B-747 polyester.
  • Blank, printable polyester labels for Laser Printers
  • CSA Accepted material when printed with designated laser printer toners
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con homologación UL; aprobación CSA
Descripción Chemical, high temperature, humidity, smear, UV and weather-Resistant
Tipo de adhesivo Acrylic, Permanent
Recubrimiento None
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Polyester (B-747)
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology láser
Tipo de producto Laser Printable Label
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Circuit board labelling, General identification
Para utilizar con (equipo) Laser Printers
Repetición horizontal (métrico) 50.8 mm
Etiquetas por fila 4
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40°C
N.° por paquete 5000 Labels/Pack
Cantidad 5000/Pk.
Forma Rectángulo
Tamaño (imperial) 1,875 x 0,375 in (An x Al)
Tamaño (métrico) 47.6 x 9.52 mm (W x H)
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +266°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +130 °C
Grosor (imperial) 0.0037 in.
Grosor (métrico) 0.094 mm
Dimensions (LxW) 9.53 x 47.63 mm
Longitud (imperial) 1.875 in.
Anchura (imperial) 1.875 in.
Anchura (métrico) 47.63 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 47.63 mm
Altura (imperial) 0.375 in.
Altura del área imprimible (imperial) 0.375 in.
Altura (métrico) 9.53 mm
Altura del área de impresión (métrico) 9.53 mm
Alternate Part Number LAT-11-747-5