Learn More
Brady™ LASERTAB™ Laser Printable Labels, B-747 Polyester
Descripción
- Blank, printable polyester labels for Laser Printers
- CSA Accepted material when printed with designated laser printer toners
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Chemical, high temperature, humidity, smear, UV and weather-Resistant |
| Tipo de adhesivo | Acrylic, Permanent |
| Recubrimiento | None |
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Die-cut |
| Material | Polyester (B-747) |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Laser |
| Tipo de producto | Laser Printable Label |
| Mostrar más |