Learn More
Brady™ LASERTAB™ Laser Printable Labels, B-747 Polyester
Código de producto. 11533614
Click to view available options
Tamaño (imperial):
0,25 x 0,25 in (An x Al)
0,3 x 0,25 in (An x Al)
0,375 x 0,375 in (An x Al)
0,5 x 0,437 in (An x Al)
0,65 x 0,25 in (An x Al)
0,65 x 0,2 in (An x Al)
0,8 x 0,25 in (An x Al)
0,8 x 0,5 in (An x Al)
1 x 0,5 in (An x Al)
1,5 x 0,25 in (An x Al)
1,875 x 0,375 in (An x Al)
1,875 x 0,833 in (An x Al)
1,875 x 1,33 in (An x Al)
2,5 x 1 in (An x Al)
3 x 0,375 in (An x Al)
8,5 x 11 in (An x Al)
Color:
Amarillo
Blanco
Tamaño de la unidad:
1 paquete
Código de producto. 11533614
Marca: Brady™ 029762
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Designed for use with laser printers. Brady LASERTAB Laser Printable Labels are made of B-747 polyester.
  • Blank, printable polyester labels for Laser Printers
  • CSA Accepted material when printed with designated laser printer toners
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con homologación UL; aprobación CSA
Descripción Chemical, high temperature, humidity, smear, UV and weather-Resistant
Tipo de adhesivo Acrylic, Permanent
Recubrimiento None
Color Amarillo
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Polyester (B-747)
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology láser
Tipo de producto Laser Printable Label
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Circuit board labelling, General identification
Para utilizar con (equipo) Laser Printers
Repetición horizontal (métrico) 15.24 mm
Etiquetas por fila 13
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40°C
N.° por paquete 10010 Labels/Pack
Cantidad 10,000/Pk.
Forma Rectángulo
Tamaño (imperial) 0,5 x 0,437 in (An x Al)
Tamaño (métrico) 12.7 x 11.09 mm (W x H)
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +266°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +130 °C
Grosor (imperial) 0.0037 in.
Grosor (métrico) 0.094 mm
Dimensions (LxW) 11.10 x 12.70 mm
Longitud (imperial) 0.5 in.
Anchura (imperial) 0.5 in.
Anchura (métrico) 12.70 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 12.70 mm
Altura (imperial) 0.437 in.
Altura del área imprimible (imperial) 0.437 in.
Altura (métrico) 11.10 mm
Altura del área de impresión (métrico) 11.10 mm
Alternate Part Number LAT-25-747-10