Learn More
Brady™ LASERTAB™ Laser Printable Labels, B-747 Polyester
Código de producto. 11513644
Click to view available options
Tamaño (imperial):
0,25 x 0,25 in (An x Al)
0,3 x 0,25 in (An x Al)
0,375 x 0,375 in (An x Al)
0,5 x 0,437 in (An x Al)
0,65 x 0,25 in (An x Al)
0,65 x 0,2 in (An x Al)
0,8 x 0,25 in (An x Al)
0,8 x 0,5 in (An x Al)
1 x 0,5 in (An x Al)
1,5 x 0,25 in (An x Al)
1,875 x 0,375 in (An x Al)
1,875 x 0,833 in (An x Al)
1,875 x 1,33 in (An x Al)
2,5 x 1 in (An x Al)
3 x 0,375 in (An x Al)
8,5 x 11 in (An x Al)
Color:
Amarillo
Blanco
Tamaño de la unidad:
1 paquete
Código de producto. 11513644
Marca: Brady™ 029795
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Designed for use with laser printers. Brady LASERTAB Laser Printable Labels are made of B-747 polyester.
  • Blank, printable polyester labels for Laser Printers
  • CSA Accepted material when printed with designated laser printer toners
Especificaciones
Descripción Chemical, high temperature, humidity, smear, UV and weather-Resistant
Tipo de adhesivo Acrylic, Permanent
Recubrimiento None
Color Amarillo
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Polyester (B-747)
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Laser
Tipo de producto Laser Printable Label
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Asset tracking, Circuit board labelling, General identification
Para utilizar con (equipo) Laser Printers
Etiquetas por fila 3
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40°C
N.° por paquete 1026 Labels/Pack
Cantidad 1000/Pk.
Forma Rectángulo
Tamaño (imperial) 2,5 x 1 in (An x Al)
Tamaño (métrico) 63.5 x 25.4 mm (W x H)
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +266°F
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C to +130°C
Grosor (imperial) 0.0037 in.
Grosor (métrico) 0.090 mm
Dimensions (LxW) 25.40 x 63.5 mm
Longitud (imperial) 2.5 in.
Anchura (imperial) 2.5 in.
Anchura (métrico) 63.50 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 63.50 mm
Altura (imperial) 1 in.
Altura del área imprimible (imperial) 1 in.
Altura (métrico) 25.40 mm
Altura del área de impresión (métrico) 25.40 mm
Alternate Part Number LAT-21-747-1-YL