Learn More
Brady™ LASERTAB™ Laser Printable Labels, B-747 Polyester
Código de producto. 11503594
Click to view available options
Tamaño (imperial):
0,25 x 0,25 in (An x Al)
0,3 x 0,25 in (An x Al)
0,375 x 0,375 in (An x Al)
0,5 x 0,437 in (An x Al)
0,65 x 0,25 in (An x Al)
0,65 x 0,2 in (An x Al)
0,8 x 0,25 in (An x Al)
0,8 x 0,5 in (An x Al)
1 x 0,5 in (An x Al)
1,5 x 0,25 in (An x Al)
1,875 x 0,375 in (An x Al)
1,875 x 0,833 in (An x Al)
1,875 x 1,33 in (An x Al)
2,5 x 1 in (An x Al)
3 x 0,375 in (An x Al)
8,5 x 11 in (An x Al)
Color:
Amarillo
Blanco
Tamaño de la unidad:
1 paquete
Código de producto. 11503594
Marca: Brady™ 029736
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Designed for use with laser printers. Brady LASERTAB Laser Printable Labels are made of B-747 polyester.
  • Blank, printable polyester labels for Laser Printers
  • CSA Accepted material when printed with designated laser printer toners
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con homologación UL; aprobación CSA
Descripción Chemical, high temperature, humidity, smear, UV and weather-Resistant
Tipo de adhesivo Acrylic, Permanent
Recubrimiento None
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Polyester (B-747)
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology láser
Tipo de producto Laser Printable Label
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Asset tracking, Circuit board labelling, Data and telecommunications labelling, General identification
Para utilizar con (equipo) Laser Printers
Repetición horizontal (métrico) 50.8 mm
Etiquetas por fila 4
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40°C
N.° por paquete 2508 Labels/Pack
Cantidad 2500/Pk.
Forma Rectángulo
Tamaño (imperial) 1,875 x 0,833 in (An x Al)
Tamaño (métrico) 47.6 x 21.1 mm (W x H)
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +266°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +130 °C
Grosor (imperial) 0.0037 in.
Grosor (métrico) 0.094 mm
Dimensions (LxW) 21.16 x 47.63 mm
Longitud (imperial) 1.875 in.
Anchura (imperial) 1.875 in.
Anchura (métrico) 47.63 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 50.80 mm
Altura (imperial) 0.833 in.
Altura del área imprimible (imperial) 0.833 in.
Altura (métrico) 21.16 mm
Altura del área de impresión (métrico) 47.63 mm
Alternate Part Number LAT-13-747-2.5