Learn More
Brady™ LASERTAB™ Laser Printable Labels, B-707 Polyester
Código de producto. p-7077992
Change view
Click to view available options
Tamaño (imperial):
0,5 x 0,375 in (An x Al)
0,5 x 0,5 pulg
1 x 0,375 in (An x Al)
1 x 0,5 in (An x Al)
1,5 x 0,375 in (An x Al)
1,5 x 0,5 in (An x Al)
2 x 1,437 in (An x Al)
3 x 1,437 in (An x Al)
3,6 x 0,375 in (An x Al)
Color:
Amarillo
Blanco
Tamaño de la unidad:
1 paquete
Código de producto. Tamaño (imperial) Color unitSize
11573644 2 x 1,437 in (An x Al) Blanco 1 paquete
11533654 3 x 1,437 in (An x Al) Blanco 1 paquete
11543654 1,5 x 0,375 in (An x Al) Blanco 1 paquete
11503654 3,6 x 0,375 in (An x Al) Blanco 1 paquete
11513045 0,5 x 0,375 in (An x Al) Blanco 1 paquete
11543045 0,5 x 0,5 pulg Blanco 1 paquete
11553045 1,5 x 0,5 in (An x Al) Blanco 1 paquete
11553644 1 x 0,5 in (An x Al) Amarillo 1 paquete
11523045 1 x 0,375 in (An x Al) Blanco 1 paquete
9 options
Código de producto. 11573644
Marca: Brady™ 029824
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Designed for use with laser printers. Brady LASERTAB Laser Printable Labels are made of B-707 polyester.
  • Blank, printable polyester labels for Laser Printers
  • CSA Accepted material when printed with designated laser printer toners
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con homologación UL; aprobación CSA
Descripción Chemical, humidity, smear, UV and weather-Resistant
Tipo de adhesivo Acrylic, Permanent
Recubrimiento None
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Polyester (B-707)
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology láser
Tipo de producto Laser Printable Label
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Asset tracking, Component and equipment labelling, Data and telecommunications labelling, General identification
Para utilizar con (equipo) Laser Printers
Repetición horizontal (métrico) 71.12 mm
Etiquetas por fila 3
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40°C
N.° por paquete 1008 Labels/Pack
Cantidad 1000/Pk.
Forma Rectángulo
Tamaño (imperial) 2 x 1,437 in (An x Al)
Tamaño (métrico) 50.8 x 36.4 mm (W x H)
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +267°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +130 °C
Grosor (imperial) 0,0046 in
Grosor (métrico) 0.117 mm
Dimensions (LxW) 36.50 x 50.80 mm
Longitud (imperial) 2 in.
Anchura (imperial) 2 in.
Anchura (métrico) 50.80 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 50.80 mm
Altura (imperial) 1.44 in.
Altura del área imprimible (imperial) 1.44 in.
Altura (métrico) 36.50 mm
Altura del área de impresión (métrico) 36.50 mm
Alternate Part Number LAT-33-707-1