Learn More
Heathrow Scientific™ Etiquetas de baja temperatura Laser Cryo-Babies™
Description
- Resistencia a la temperatura: De -196 °C a 150 °C.
- Fase de líquido y vapor LN2, baños de agua a 100 °C y esterilización en autoclave y estufas moderadas a 150 °C
- Químicamente inertes, resistentes a la mayoría de disolventes y agentes cáusticos.
- Se adhieren a la mayoría de plásticos (se recomiendan tubos de PP 100 % virgen), vidrio y metales sin desprenderse, agrietarse ni degradarse
- Las láminas de etiquetas no atascarán las impresoras
- Material de poliolefina flexible y adhesivo acrílico
- La exclusiva combinación se amplía y contrae con los cambios de temperatura
- 20 hojas por paquete
- Esterilizables en autoclave
- Desechables
Specifications
Specifications
| Acabado | Matte |
| Formato | Sheet |
| Material | Poliolefina |
| Printable Sides | Una |
| Print Technology | Laser |
| Tipo de producto | Cryogenic Label |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de 1,5 mL |
| Etiquetas por fila | 5 |
| Etiquetas por hoja | 85 |
| Show More |