missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ LAS1L Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15897053
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15897053 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15897053

Marca: Invitrogen™ PA568646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This target displays homology in the following species: Cow: 79%; Horse: 85%; Human: 100%.

Involved in the biogenesis of the 60S ribosomal subunit. Required for maturation of the 28S rRNA. Functions as a component of the Five Friends of Methylated CHTOP (5FMC) complex; the 5FMC complex is recruited to ZNF148 by methylated CHTOP, leading to desumoylation of ZNF148 and subsequent transactivation of ZNF148 target genes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LAS1L
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica Las1l
N.º de referencia del gen Q9Y4W2
Alias de gen 1810030A06Rik; 5830482G23Rik; dJ475B7.2; LAS1 like ribosome biogenesis factor; LAS1 like, ribosome biogenesis factor; LAS1L; Las1-like; LAS1-like (S. cerevisiae); LAS1-like, ribosome biogenesis factor; MSTP060; Protein LAS1 homolog; RGD1565755; Ribosomal biogenesis protein LAS1L
Símbolos de los genes Las1l
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno synthetic peptide directed towards the middle region of human LAS1L.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 81887
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.