Learn More
LARP1 Rabbit anti-Drosophila, Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Tienda Proteintech ProductosDescription
RNA-binding protein that promotes translation of specific classes of mRNAs downstream of the mTORC1 complex. Associates with the mRNA 5′cap in an MTOR-dependent manner and associates with mRNAs containing a 5′ terminal oligopyrimidine (5′TOP) motif, which is present in mRNAs encoding for ribosomal proteins and several components of the translation machinery. Associates with actively translating ribosomes via interaction with PABPC1/PABP and stimulates translation of mRNAs containing a 5′TOP, thereby regulating cell growth and proliferation. Positively regulates the replication of dengue virus (DENV).
Spécification
Spécification
| Antígeno | LARP1 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.51 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | LARP1 |
| N.º de referencia del gen | Q6PKG0, Q6ZQ58 |
| Alias de gen | KIAA0731, La related protein 1, LARP, LARP1 |
| Símbolos de los genes | larp, Larp1 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?