missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ Laropiprant

Descripción
Laropiprant is a potent and selective prostaglandin D2 receptor antagonist (IC50 = 0.09 nM in washed platelets; Ki = 0.57). It exhibits selectivity for binding to PGD2 receptors over other prostanoid receptors (Ki values are ≥ 2.95 nM for TP, EP1, EP2, EP3, EP4, FP and IP). Laropiprant promotes coagulation of whole blood ex vivo and reduces bleeding time in mice in vivo. In a mouse model of intracerebral hemorrhage, Laropiprant reduces lesion volume and attenuates neurological deficit scores. The compound also reduces Niacin (Cat. No. 4106) induced vasodilation.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3 R)-4-[(4-Chlorophenyl)methyl]-7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-5-(methylsulfonyl)cyclopent[b]indole-3-acetic acid |
| CAS | 571170-77-9 |
| Cantidad | 50 mg |
| Objetivo | Prostanoid Receptor Antagonists |
| Fórmula molecular | C21H19ClFNO4S |
| Pureza | 0.98 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?