Learn More
Gilac™ Large Volume Container
Código de producto. 17948521
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 L
310 L
500 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17948521
Marca: Gilac™ G140521
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Large Volume Container has excellent mechanical and shock resistance.
  • Excellent mechanical resistance: made from high density polyethylene for increased shock resistance.
  • The durable, thick walls mean no distortion and warping.
  • Limited gaps and overlapping, equipped with edges so easy to handle.
Especificaciones
Tipo Storage Tote
Material HDPE
Color Blanco
Forma Rectangulares
Capacidad (imperial) 26.4 gal.
Capacidad (métrico) 100 L
Altura (imperial) 2.2 ft.
Altura (métrico) 665 mm