Descripción
- Disponible en vinilo rojo y fibra de vidrio
- Los manguitos de fibra de vidrio son ideales para aplicaciones que superen los 100 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 2 |
| Tipo | Manguito con dientes |
| Material | Vinilo |
| Tamaño | Grande |
| Color | Rojo |