Learn More
Justrite™ Embudo de tambor de acero grande con cubierta de cierre automático
Código de producto. p-7070901
Change view
Click to view available options
Incluye:
32 supresores de llama con tapón de tambor de 50,8 mm (2 pulg.) y cubierta autocierre
6 supresores de llama con tapón de tambor de 50,8 mm (2 pulg.) y cubierta autocierre
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye unitSize
12746055 6 supresores de llama con tapón de tambor de 50,8 mm (2 pulg.) y cubierta autocierre cada uno
12736055 32 supresores de llama con tapón de tambor de 50,8 mm (2 pulg.) y cubierta autocierre cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12746055 Proveedor Justrite™ N.º de proveedor 08227
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Increase workplace safety and improve cleaniliness with the proper safety and storage equipment. The Justrite™ Large Steel Drum Funnel With Self-Closing Cover helps to prevent spills when transferring flammable solvents, thinners, oils, or paint wastes. This self-closing model meets NFPA1 and the International Fire Code. It shuts and locks automatically when a fusible link melts at 165°F (74°C) under fire conditions.
Embudo de tambor de seguridad, embudo de acero grande con cubierta de autocierre y protector de llama de 152 mm (6 pulg.) Para uso con materiales inflamables.
Especificaciones
Tipo de producto Embudo de tambor grande de acero
Color Amarillo
Para utilizar con (aplicación) Inflamables
Material Acero (galvanizado)
Incluye 6 supresores de llama con tapón de tambor de 50,8 mm (2 pulg.) y cubierta autocierre