Learn More
LAP2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16803404 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16803404 20 μL 20 microlitros
16893394 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16803404
Marca: Proteintech 146511AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Lamina-associated polypeptide 2 (LAP2), isoforms alpha/beta/gamma is a protein that in humans is encoded by the TMPO gene. LAP2 is an inner nuclear membrane (INM) protein. LAP2 plays a role in the regulation of nuclear architecture by binding lamin B1 and chromosomes. This interaction is regulated by phosphorylation during mitosis.
Especificaciones
Antígeno LAP2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica TMPO
N.º de referencia del gen P42166, Q61033, Q62733
Alias de gen CMD1T, LAP2, LEMD4, PRO0868, Splenin Thymopentin, thymopoietin, Thymopoietin isoform alpha, TMPO, TP, TP alpha, TP5, TPRP isoform alpha
Símbolos de los genes Tmpo
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno LAP2 Fusion Protein Ag6247
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 21917, 25359, 7112
Especies diana Rat, Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG