Learn More
Thermo Scientific™ Kit de ensayo de coactivador beta del RXR LanthaScreen™ TR-FRET, cabra
Descripción
- Este kit contiene anticuerpos Tb-anti-GST de cabra; otros componentes del kit son los mismos que el kit A15120:
- El kit de ensayo de coactivador beta del receptor X retinoide (RXR) LanthaScreen™ TR-FRET proporciona un método sensible y robusto para la detección de alto rendimiento de ligandos beta RXR potenciales como agonistas de la captación de coactivadores. El formato de ensayo de mezcla y lectura homogéneo da lugar a un valor compuesto de ligando EC50 que representa la cantidad de ligando necesaria para unirse al receptor, efectuar un cambio conformacional y captar un péptido coactivador (Figura 1).
- El kit de ensayo de coactivador beta del RXR LanthaScreen™ TR-FRET incluye un anticuerpo anti-GST etiquetado con terbio (Tb), un péptido coactivador etiquetado con fluoresceína y un dominio de unión de ligandos beta RXR (RXR beta-LBD) etiquetado con glutatión-S-transferasa (GST). Para realizar el ensayo, se añade el RXR beta-LBD a los compuestos de ensayo de ligando, seguido de la adición de una mezcla del péptido coactivador de fluoresceína y el anticuerpo anti-GST-TB. Después de la incubación a temperatura ambiente, se calcula la relación de emisión 520:495 TR-FRET y se utiliza para determinar la EC50 a partir de una curva de respuesta de dosis del compuesto
- El kit de ensayo de coactivador beta del RXR LanthaScreen™ TR-FRET contiene proteína RXR beta-LBD (GST), péptido coactivador etiquetado con fluoresceína D22, anticuerpo Tb-anti-GST y tampones. Almacene los componentes como se indica en el protocolo del ensayo (-80 °C, -20 °C o +4 °C).
Especificaciones
Especificaciones
| Conjugado | Tb (terbio) |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas |
| Cantidad | Ensayos de 800 x 20 μL |
| Envase | Placa de 384 pocillos |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador ultrafrío (entre - 68 y - 85 °C). |
| Entrada del ensayo | Interacción del corregulador bioquímico |
| ID de gen (Entrez) | 6257 |
| Presentación de datos | Punto final |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Mostrar más |