Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ TR-FRET FXR Coactivator Assay Kit, goat
Descripción
Este kit contiene anticuerpo Tb-anti-GST de cabra; los otros componentes del kit son los mismos que los del kit A15140:
El kit de ensayo del coactivador de FXR (receptor farnesoide X) LanthaScreen™ TR-FRET proporciona un método sensible y sólido para la detección de alto rendimiento de los ligandos potenciales del FXR como agonistas del reclutamiento de coactivadores. El kit utiliza un anticuerpo anti-GST marcado con terbio (Tb), un péptido coactivador marcado con fluoresceína y un dominio de unión a ligando FXR (FXR-LBD) marcado con glutatión-S-transferasa (GST) en un formato de ensayo homogéneo de mezcla y lectura.
Para el ensayo:
Al ejecutar el ensayo del coactivador de FXR LanthaScreen™ TR-FRET en modo agonista, se añade FXR-LBD a los compuestos de ensayo de ligando, seguido de la adición de una mezcla del péptido coactivador de fluoresceína y el anticuerpo anti-GST marcado con Tb. Después de un periodo de incubación a temperatura ambiente, se calcula la relación TR-FRET de 520 nm/495 nm y se utiliza para determinar la EC50 a partir de una curva dosis-respuesta del compuesto. Basado en la biología de la interacción del péptido coactivador de FXR, el ligando EC50 es un valor compuesto que representa la cantidad de ligando necesaria para unirse al receptor, efectuar un cambio conformacional y reclutar el péptido coactivador (figura 1).
El kit de ensayo del coactivador de FXR (receptor farnesoide X) LanthaScreen™ TR-FRET proporciona un método sensible y sólido para la detección de alto rendimiento de los ligandos potenciales del FXR como agonistas del reclutamiento de coactivadores. El kit utiliza un anticuerpo anti-GST marcado con terbio (Tb), un péptido coactivador marcado con fluoresceína y un dominio de unión a ligando FXR (FXR-LBD) marcado con glutatión-S-transferasa (GST) en un formato de ensayo homogéneo de mezcla y lectura.
Para el ensayo:
Al ejecutar el ensayo del coactivador de FXR LanthaScreen™ TR-FRET en modo agonista, se añade FXR-LBD a los compuestos de ensayo de ligando, seguido de la adición de una mezcla del péptido coactivador de fluoresceína y el anticuerpo anti-GST marcado con Tb. Después de un periodo de incubación a temperatura ambiente, se calcula la relación TR-FRET de 520 nm/495 nm y se utiliza para determinar la EC50 a partir de una curva dosis-respuesta del compuesto. Basado en la biología de la interacción del péptido coactivador de FXR, el ligando EC50 es un valor compuesto que representa la cantidad de ligando necesaria para unirse al receptor, efectuar un cambio conformacional y reclutar el péptido coactivador (figura 1).
Especificaciones
Especificaciones
| Conjugado | Tb (terbio) |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas |
| Cantidad | 800 ensayos de 20 μL |
| Envase | Placa de 384 pocillos |
| Contenido y almacenamiento | El kit de ensayo del coactivador de FXR LanthaScreen™ TR-FRET contiene proteína FXR-LBD (GST), péptido coactivador de SRC2-2 marcado con fluorescencia, anticuerpo anti-GST marcado con Tb y tampones. Almacene los componentes como se indica en el protocolo del ensayo (-80 °C, -20 °C o +4 °C). |
| Entrada del ensayo | Interacción del corregulador bioquímico |
| ID de gen (Entrez) | 9971 |
| Presentación de datos | Punto final |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Mostrar más |