Learn More
Thermo Scientific™ Kit de ensayo de coactivadores de CAR TR-FRET LanthaScreen™, cabra
Descripción
This kit contains Goat Tb-Anti-GST antibody; other kit components are the same as kit A15141:
The LanthaScreen™ TR-FRET Constitutive Androstane Receptor (CAR) Coactivator Assay provides a sensitive and robust method for highthroughput screening (HTS) of potential CAR ligands as agonists of ligand-dependent coactivator recruitment or inverse agonists of ligand-dependent coactivator displacement. The kit uses a terbium-labeled anti-GST antibody, a fluorescein-labeled coactivator peptide, and a CAR ligand-binding domain (CAR-LBD) that is tagged with glutathione-S-transferase (GST) in a homogeneous mix-and-read assay format.
To assay:
When running the LanthaScreen™ TR-FRET CAR Coactivator Assay, CAR-LBD is added to ligand test compounds followed by addition of a mixture of the fluorescein-coactivator peptide and terbium anti-GST antibody. After an incubation period at room temperature, the 520 nm/ 495 nm TR-FRET ratio is calculated and can be used to determine the EC50 from a dose response curve of the compound. Based on the biology of the CAR-coactivator peptide interaction, this ligand's EC50 is a composite value representing the amount of ligand required to bind to receptor, effect a conformational change, and either recruit or displace coactivator peptide (Figures 1 and 2).
Especificaciones
Especificaciones
| Conjugado | Tb (terbio) |
| Descripción | Kit de ensayo de coactivadores de CAR TR-FRET LanthaScreen™, 800 ensayos de 20 μl, formato de placa de pocillos de 384 pocillos, tipo de colorante Tb (terbio), método de detección fluorescente, técnica TR-FRET, para farmacología y biofarmacología, identificación y validación de objetivos y secuencias líder |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas |
| Incluye | Proteína CAR-LBD (GST), un péptido coactivador de PGC1a etiquetado con fluorescencia, anticuerpo anti-GST marcado con terbio y tampones |
| Cantidad | 800 ensayos de 20 μL |
| Estado normativo | Para uso exclusivo en investigación (RUO) |
| Envase | Placa de 384 pocillos |
| Contenido y almacenamiento | El kit de ensayo del coactivador de CAR LanthaScreen™ TR-FRET contiene proteína CAR-LBD (GST), péptido coactivador de PGC1a marcado con fluorescencia, anticuerpo anti-GST marcado con terbio y tampones. Almacene los componentes como se indica en el protocolo del ensayo (-80 °C, -20 °C o +4 °C). |
| Entrada del ensayo | Interacción del corregulador bioquímico |
| Mostrar más |