missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-pSTAT3 [pTyr705] Antibody Kit

Código de producto. 10227953
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
25 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
10227953 25 μg cada uno
10318914 1 mg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10227953 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PV4846

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

LanthaScreen™ Tb-pSTAT3 [pTyr705] Antibody Kit

A part of the JAK/STAT Pathway, STAT3 (Signal Transducer and Activator of Transcription 3) is phosphorylated at Tyr705 by the Janus family of tyrosine kinases.

For use in combination with the GFP-STAT3 physiological protein substrate (PV5212) and the LanthaScreen™ STAT3 GripTite™ cell line (K1488) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Tyrosine kinases
Aplicaciones Kinase Assay, Drug Discovery and Development, Enzyme and Protein Activity Assays, Target and Lead Identification and Validation, Protein Assay, Protein Assays and Analysis, Target and Lead Identification and Validation
Concentración 0.48mg/mL
Conjugado Tb (Terbium)/GFP (EmGFP)/Lanthanide Chelates
Peso molecular del antígeno 150kDa
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Envase 1 Kit(s)
Contenido y almacenamiento Terbium-labeled anti-STAT3 [pTyr705] antibody in HEPES buffered saline. Store at -20°C.
Peso molecular del anticuerpo 150000 Da
Entrada del ensayo Cell-based terbium phospho-specific activity (stable)
Formato 384-well Plate
Excitación/emisión 340⁄490, 520
Reactividad Human
Condiciones de envío Dry Ice
Presentación de datos End Point
Reactividad abrv Hu
Entrada diana STAT3
Enzima diana Tyrosine Kinases
Técnica TR-FRET
Quinasas validadas JAK1, JAK2, JAK3, TYK2
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.