Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Tb-pSer (PKC) Antibody
Código de producto. 10737625
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
25 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
10737625 25 μg cada uno
10368814 1 mg cada uno
2 options
Código de producto. 10737625
Marca: Invitrogen™ PV3536
A general assay for the Protein Kinase C (PKC) family, the antibody detects the phosphorylation of the serine within the PKC substrate.
A general assay for the Protein Kinase C (PKC) family, the antibody detects the phosphorylation of the serine within the PKC substrate.
For use in combination with the Fluorescein-PKC substrate (Cat. No. PV3506) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Serine/threonine kinase
Aplicaciones Kinase Assay
Concentración 1mg/mL
Conjugado Tb (Terbium)/Lanthanide Chelates
Peso molecular del antígeno 150kDa
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Target and Lead Identification and Validation
Primario o secundario Primary
Envase 1 Each
Contenido y almacenamiento Terbium-labeled anti-pSer (PKC) antibody in HEPES buffered saline.
Store at -20°C.
Excitación/emisión 340/490, 520 nm
Reactividad Human
Condiciones de envío Dry Ice
Presentación de datos End Point
Reactividad abrv Hu
Gen diana Ser/Thr Kinases
Línea de productos LanthaScreen
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.