missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ LanthaScreen™ Tb-pSer (PKC) Antibody

Código de producto. p-7181455
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
25 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
10737625 25 μg cada uno
10368814 1 mg cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10737625

Marca: Invitrogen™ PV3536

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A general assay for the Protein Kinase C (PKC) family, the antibody detects the phosphorylation of the serine within the PKC substrate.

A general assay for the Protein Kinase C (PKC) family, the antibody detects the phosphorylation of the serine within the PKC substrate.

For use in combination with the Fluorescein-PKC substrate (Cat. No. PV3506) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Serine/threonine kinase
Aplicaciones Kinase Assay
Concentración 1mg/mL
Conjugado Tb (Terbium)/Lanthanide Chelates
Peso molecular del antígeno 150kDa
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Target and Lead Identification and Validation
Primario o secundario Primary
Envase 1 Each
Contenido y almacenamiento Terbium-labeled anti-pSer (PKC) antibody in HEPES buffered saline.

Store at -20°C.
Excitación/emisión 340/490, 520 nm
Reactividad Human
Condiciones de envío Dry Ice
Presentación de datos End Point
Reactividad abrv Hu
Gen diana Ser/Thr Kinases
Línea de productos LanthaScreen
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.