Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Tb-pSer (PKC) Antibody
Descripción
A general assay for the Protein Kinase C (PKC) family, the antibody detects the phosphorylation of the serine within the PKC substrate.
For use in combination with the Fluorescein-PKC substrate (Cat. No. PV3506) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications.
Especificaciones
Especificaciones
| Conjugado | Tb (Terbium)/Lanthanide Chelates |
| Cantidad | 1 mg |
| Contenido y almacenamiento | Terbium-labeled anti-pSer (PKC) antibody in HEPES buffered saline. Store at -20°C. |
| Excitación/emisión | 340/490, 520 nm |
| Reactividad | Human |
| Condiciones de envío | Dry Ice |
| Presentación de datos | End Point |
| Reactividad abrv | Hu |
| Gen diana | Ser/Thr Kinases |
| Línea de productos | LanthaScreen |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.