Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Rabbit Antibody Kit
Código de producto. 10216262
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
25 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 microgramos
10216262 1 mg 1 miligramo
11513527 25 μg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 10216262
Marca: Invitrogen™ PV3775
Los anticuerpos secundarios específicos de especies con etiqueta Tb están disponibles en la caja de herramientas de reactivos de ensayo LanthaScreen™ para facilitar el desarrollo interno de ensayos en torno a múltiples clases objetivo y formatos de ensayo.
  • Los anticuerpos secundarios específicos de especies con etiqueta Tb están disponibles en la caja de herramientas de reactivos de ensayo LanthaScreen™ para facilitar el desarrollo interno de ensayos en torno a múltiples clases objetivo y formatos de ensayo
  • Los anticuerpos secundarios etiquetados con Tb se unen a sus correspondientes especies de IgG con bajas Kd aparentes nanomolares y muestran una reactividad cruzada insignificante con las IgG de otras especies
  • Cada anticuerpo antiespecie etiquetado con Tb está provisto de una IgG correspondiente marcada con fluoresceína como control positivo
  • En un ensayo de cinasa que utiliza el reactivo genérico de anticuerpos etiquetados con Tb, el anticuerpo primario antifosfopéptido no está etiquetado
  • El paso de detección se realiza mediante la adición del anticuerpo secundario marcado con Tb
  • Este método puede aplicarse a otras clases de objetivos y formatos de ensayo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store in freezer (-5°C to -30°C).
Cantidad 1 mg
Reactividad Rabbit
Condiciones de envío Dry Ice
Conjugado Quelatos de lantánidos, Terbio (TB)
Línea de productos LanthaScreen