Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Mouse Antibody Kit
Código de producto. p-7181445
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
25 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 microgramos
11593517 25 μg 25 microgramos
10206692 1 mg 1 miligramo
2 options
Código de producto. 11593517
Marca: Invitrogen™ PV3765
Los anticuerpos secundarios específicos de especies con etiqueta Tb están disponibles en la caja de herramientas de reactivos de ensayo LanthaScreen™ para facilitar el desarrollo interno de ensayos en torno a múltiples clases objetivo y formatos de ensayo.
  • Los anticuerpos secundarios específicos de especies con etiqueta Tb están disponibles en la caja de herramientas de reactivos de ensayo LanthaScreen™ para facilitar el desarrollo interno de ensayos en torno a múltiples clases objetivo y formatos de ensayo
  • Los anticuerpos secundarios etiquetados con Tb se unen a sus correspondientes especies de IgG con bajas Kd aparentes nanomolares y muestran una reactividad cruzada insignificante con las IgG de otras especies
  • Cada anticuerpo antiespecie etiquetado con Tb está provisto de una IgG correspondiente marcada con fluoresceína como control positivo
  • En un ensayo de cinasa que utiliza el reactivo genérico de anticuerpos etiquetados con Tb, el anticuerpo primario antifosfopéptido no está etiquetado
  • El paso de detección se realiza mediante la adición del anticuerpo secundario marcado con Tb
  • Este método puede aplicarse a otras clases de objetivos y formatos de ensayo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Mouse Secondary Antibody Kit, 25μg, Liquid, Mouse Species Reactivity, Mouse Host, IgG Detection Target, Terbium Conjugate, Fluorescent Detection Method, Water Soluble, 6 Months Shelf Life, Store in Freezer, Used for
Contenido y almacenamiento Store in freezer (-5°C to -30°C).
Método de detección Fluorescent
Cantidad 25 μg
Reactividad Ratón
Condiciones de envío Dry Ice
Conjugado Quelatos de lantánidos, Terbio (TB)
Objetivo IgG
Formato Liquid
Formulación Liquid
Contenido del kit TR-FRET dilution buffer, LanthaScreen™ Tb-anti-mouse antibody, fluorescein-mouse IgG
Para utilizar con (aplicación) Pharma and biopharma, secondary detection, target and lead identification and validation
Tipo de producto LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Mouse Antibody Kit