Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Mouse Ab
Descripción
Este anticuerpo marcado con terbio es un reactivo general para el desarrollo de ensayos que se une a los anticuerpos de ratón. Este producto es ideal para su uso durante el desarrollo del ensayo cuando se evalúan múltiples anticuerpos primarios de ratón o cuando no se puede etiquetar directamente con terbio el anticuerpo primario.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Terbium-labeled anti-Mouse antibody in HEPES buffered saline. Store at -20°C. |
| Excitación/emisión | 340/490, 520 |
| Cantidad | 25 μg |
| Reactividad | Ratón |
| Presentación de datos | Extremo |
| Condiciones de envío | Dry Ice |
| Conjugado | Quelatos de lantánidos, Terbio (TB) |
| Formato | Mediciones |