Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Mouse Ab
Descripción
- Un reactivo general para su uso en el desarrollo de ensayos
- Este anticuerpo marcado con terbio une los anticuerpos de ratón
- Es ideal para su uso durante el desarrollo del ensayo al evaluar varios anticuerpos primarios de ratón
- También es ideal para su uso cuando es imposible etiquetar directamente un anticuerpo primario con terbio
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Terbium-labeled anti-Mouse antibody in HEPES buffered saline. Store at -20°C. |
| Excitación/emisión | 340/490, 520 |
| Cantidad | 1 mg |
| Reactividad | Ratón |
| Presentación de datos | Extremo |
| Condiciones de envío | Dry Ice |
| Conjugado | Quelatos de lantánidos, Terbio (TB) |
| Línea de productos | LanthaScreen |