Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-anti-PRAS40 [pSer183] Antibody
For use in combination with the LanthaScreen™ PRAS40 HEK293E cell line (K1528) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications.
3680.00€ - 21050.00€
Especificaciones
Conjugado | Tb (Terbium)/Lanthanide Chelates |
---|---|
Excitación/emisión | 340/90, 520 |
Línea de productos | LanthaScreen™ |
Reactividad | Human |
Presentación de datos | End Point |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10525304
|
Thermo Scientific™
PV5578 |
25 μg |
3680.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10093614
|
Thermo Scientific™
PV5579 |
1 mg |
21050.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- PRAS40 (Proline-rich AKT substrate, 40 kDa) is a cytosolic protein that is phosphorylated at position Ser183
- It has been shown to bind to the mTORC1 complex and inhibit downstream signaling (i.e., phosphorylation of 4E-BP1 or p70S6K)
- For use in combination with the LanthaScreen™ PRAS40 HEK293E cell line (K1528) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications
Especificaciones
Tb (Terbium)/Lanthanide Chelates | |
LanthaScreen™ | |
End Point | |
Ser/Thr Kinases |
340/90, 520 | |
Human | |
Dry Ice |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.