missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-anti-Histone H3K27me3 Antibody

Código de producto. 11672049
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11672049 100 μg 100 microgramos
11652049 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11672049 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A14155

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

The LanthaScreen™ Tb-anti-Histone H3K27me3 antibody is a key component of the BacMam Histone H3K27me3 Cellullar Assay (A14159).

  • The LanthaScreen™ Tb-anti-Histone H3K27me3 antibody is a key component of the BacMam Histone H3K27me3 Cellullar Assay (A14159)
  • When this terbium (Tb)- labeled antibody is paired with baculovirus-mediated (BacMam) expression of a Histone H3-GFP fusion protein, the TR-FRET readout enables sensitive detection of H3 lysine 27 trimethylation
  • The resulting high-throughput screening (HTS) compatible assay can be used to identify inhibitors of methyltransferases and demethylases acting on lysine 27 of histone H3
  • For research use only
  • Not for human or animal therapeutic or diagnostic use

LanthaScreen™ Tb-anti-Histone H3K27me3 Antibody Allows Users to:

  • Identify more relevant inhibitors since the methyl transferases and demethylases are in their natural protein complexes
  • Conserve precious cell samples with the miniaturizable homogenous assay format
  • Improve data quality with the advantages of TR-FRET
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Concentración 3500 nM, 0.5 mg/mL
Conjugado Tb (Terbium)/Lanthanide Chelates
Cantidad 100 μg
Contenido y almacenamiento Store the LanthaScreen™ Tb-anti-histone H3K27me3 Antibody at -20° C.
Formulario Liquid
Condiciones de envío Dry Ice
Estado de modificación de destino Methylated

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.