Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-anti-ERK2 [pThr185/pTyr187] Antibody
Código de producto. p-7181422
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
25 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
10053904 25 μg cada uno
10637985 1 mg cada uno
2 options
Código de producto. 10053904
Proveedor: Thermo Scientific™ PV5209
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A part of the MAPK Pathway, ERK2 is phosphorylated at Thr185 and Tyr187 by the mitogen-activated protein kinase kinases 2 (MAP2K2).
  • A part of the MAPK Pathway, ERK2 is phosphorylated at Thr185 and Tyr187 by the mitogen-activated protein kinase kinases 2 (MAP2K2)
  • For use in combination with the LanthaScreen™ ERK2 A375 cell line (K1798) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conjugado Tb (Terbium)/Lanthanide Chelates
Cantidad 25 μg
Contenido y almacenamiento Terbium-labeled pERK2 (pThr185/pTyr187) antibody in HEPES buffered saline. Store at -20°C.
Entrada del ensayo Cell-based terbium phospho-specific activity (stable)
Excitación/emisión 340/490, 520
Reactividad Human
Condiciones de envío Dry Ice
Presentación de datos End Point
Reactividad abrv Hu
Gen diana Ser/Thr Kinases, Tyrosine Kinases
Entrada diana ERK2
Línea de productos LanthaScreen
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.