Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-anti-ERK2 [pThr185/pTyr187] Antibody
Beschreibung
- A part of the MAPK Pathway, ERK2 is phosphorylated at Thr185 and Tyr187 by the mitogen-activated protein kinase kinases 2 (MAP2K2)
- For use in combination with the LanthaScreen™ ERK2 A375 cell line (K1798) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications
Spezifikation
Spezifikation
| Conjugado | Tb (Terbium)/Lanthanide Chelates |
| Cantidad | 1 mg |
| Contenido y almacenamiento | Terbium-labeled pERK2 (pThr185/pTyr187) antibody in HEPES buffered saline. Store at -20°C. |
| Excitación/emisión | 340/490, 520 |
| Reactividad | Human |
| Condiciones de envío | Dry Ice |
| Presentación de datos | End Point |
| Reactividad abrv | Hu |
| Gen diana | Ser/Thr Kinases, Tyrosine Kinases |
| Línea de productos | LanthaScreen |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?