Learn More
Invitrogen™ Eu-estreptavidina LanthaScreen™
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
25 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Un reactivo general para su uso en el desarrollo de ensayos, el europio-estreptavidina se une a péptidos biotinilados o sustratos de proteínas fisiológicas.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | Consulte el certificado de análisis |
| Conjugado | Alexa Fluor 647, europio |
| Descripción | LanthaScreen™ Eu-estreptavidina, 1 mg, concentración 0,25 mg/ml, congelado, peso 55 kDa, Alexa Fluor™ 647, colorante europio, almacenar a – 20 °C, longitud de onda de excitación/emisión 340/615, 665 nm, utilizada para la identificación y validación de dianas y secuencias líder |
| Peso molecular | 55 kDa |
| Cantidad | 1 mg |
| Tampón de almacenamiento | 10 mM de HEPES (pH 7,5), 137 mM de NaCl y 2,7 mM de KCl (solución salina tamponada con HEPES) |
| Contenido y almacenamiento | Estreptavidina marcada con europio en solución salina tamponada HEPES. Almacenar a -20 °C. |
| Excitación/emisión | 340/615, 665 |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Formulario | Líquido |
| Mostrar más |