Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Eu-Streptavidin Kit
Descripción
Un reactivo general para su uso en el desarrollo de ensayos, el europio-estreptavidina se une a péptidos biotinilados o sustratos de proteínas fisiológicas. El kit Eu-streptavidin contiene 10 μg de estreptavidina Eu, 400 μl de péptido de control de biotina AlexaFluor™ 647 y 100 ml de tampón de dilución TR-FRET.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 0.25 mg/mL |
| Conjugado | Alexa Fluor 647, europio |
| Cantidad | 1 Kit |
| Contenido y almacenamiento | El kit Eu-Streptavidin contiene 10 µg de estreptavidina Eu, 400 µl de péptido de control de biotina AlexaFluor™ 647 y 100 ml de tampón de dilución TR-FRET. Almacene los reactivos como se indica en el certificado de análisis. |
| Excitación/emisión | 340/615, 665 |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Formulario | Líquido |
| Línea de productos | LanthaScreen |
| Tampón | Tampón de dilución TR-FRET |
| Tipo de producto | Conjugado de estreptavidina (Fluorescente) |
| Mostrar más |