Learn More
Invitrogen™ Eu-estreptavidina LanthaScreen™
Código de producto. p-7076006
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
25 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
10630910 25 μg cada uno
10030548 1 mg cada uno
2 options
Código de producto. 10630910
Marca: Invitrogen™ PV5899
Estraptavidina Eu LanthaScreen™
Un reactivo general para usar en el desarrollo de ensayos, el europio-estreptavidina se une a péptidos biotinilados o sustratos de proteínas fisiológicas.
Nota: La concentración puede variar de lote a lote. Consulte el certificado de análisis por lote específico adquirido.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración Consulte el certificado de análisis
Conjugado Alexa Fluor 647, europio
Cantidad 25 μg
Contenido y almacenamiento Estreptavidina marcada con europio en solución salina tamponada HEPES. Almacenar a -20 °C.
Entrada del ensayo Unión bioquímica/cinética
Excitación/emisión 340/615, 665
Condiciones de envío Hielo seco
Entrada diana ABL1 G250E, STK16, ZAP70, MAP2K1 S218D S222D, MAPK8, CAMK2B, CHEK1, STK33, IGFR1, BLK, LYNA, NEK2, CHUK, MAPKAPK5, MAP3K7/MAP3K7IP1, DAPK2, HIPK3, MAP2K1, MAP2K6, PIK3CG, ABL1 E255K, BMX, MAP4K2, MAPK9, CAMK1D, CHEK2, PIM1, STK22D, CSNK1G2, EPHA3, EPHB4, LCK, YES1, MET, PRKCI, WNK3, ABL1, ABL2, FGFR3, FGFR3 K650E, KIT V654A, AURKB, CDC42BPA, CDK1, CDK8, CDK9/Cyclin K, LYNB, CDC42BPB, CDK2, CDK7, PDGFRB, MET M1250T, RPS6KA1, LIMK1, MAP2K2, PIK3CA/PIK3R1, MAP2K6 S207E T211E, SRC, ABL1 Y253F, KIT T670I, RPS6KA2, PAK7, IRAK4, CSK
Formulario Líquido
Línea de productos LanthaScreen
Tipo de producto Conjugado de estreptavidina (Fluorescente)
Etiqueta o tinte Alexa Fluor 647, europio