Learn More
Invitrogen™ Eu-estreptavidina LanthaScreen™
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
25 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Un reactivo general para usar en el desarrollo de ensayos, el europio-estreptavidina se une a péptidos biotinilados o sustratos de proteínas fisiológicas.
Nota: La concentración puede variar de lote a lote. Consulte el certificado de análisis por lote específico adquirido.
Nota: La concentración puede variar de lote a lote. Consulte el certificado de análisis por lote específico adquirido.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | Consulte el certificado de análisis |
| Conjugado | Alexa Fluor 647, europio |
| Cantidad | 25 μg |
| Contenido y almacenamiento | Estreptavidina marcada con europio en solución salina tamponada HEPES. Almacenar a -20 °C. |
| Entrada del ensayo | Unión bioquímica/cinética |
| Excitación/emisión | 340/615, 665 |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Entrada diana | ABL1 G250E, STK16, ZAP70, MAP2K1 S218D S222D, MAPK8, CAMK2B, CHEK1, STK33, IGFR1, BLK, LYNA, NEK2, CHUK, MAPKAPK5, MAP3K7/MAP3K7IP1, DAPK2, HIPK3, MAP2K1, MAP2K6, PIK3CG, ABL1 E255K, BMX, MAP4K2, MAPK9, CAMK1D, CHEK2, PIM1, STK22D, CSNK1G2, EPHA3, EPHB4, LCK, YES1, MET, PRKCI, WNK3, ABL1, ABL2, FGFR3, FGFR3 K650E, KIT V654A, AURKB, CDC42BPA, CDK1, CDK8, CDK9/Cyclin K, LYNB, CDC42BPB, CDK2, CDK7, PDGFRB, MET M1250T, RPS6KA1, LIMK1, MAP2K2, PIK3CA/PIK3R1, MAP2K6 S207E T211E, SRC, ABL1 Y253F, KIT T670I, RPS6KA2, PAK7, IRAK4, CSK |
| Formulario | Líquido |
| Línea de productos | LanthaScreen |
| Mostrar más |