Learn More
LanthaScreen™ Eu-anti-GST Antibody
Código de producto. p-7076004
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
25 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
10645495 25 μg cada uno
10645685 1 mg cada uno
2 options
Código de producto. 10645495
Marca: Invitrogen PV5594
LanthaScreen™ Eu-anti-GST Antibody
LanthaScreen™ europium-labeled anti-GST goat antibodies are used to indirectly label proteins tagged with GST. This can be advantageous when working with partially purified protein, or in cases in which direct labeling of the protein using amine-reactive Eu chelates negatively impacts protein activity. These antibodies can be used with our Kinase Tracers to conduct LanthaScreen™ Eu Kinase Binding Assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GST
Aplicaciones Kinase Assay
Concentración 0.25 mg/mL, 0.25 mg/ml, 0.25 mg⁄ml
Conjugado Europium
Peso molecular del antígeno 150kDa
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Kinase Biology
Primario o secundario Primary
Envase 1 Each
Contenido y almacenamiento Europium-labeled anti-GST antibody in HEPES buffered saline. Store at -20°C.
Peso molecular del anticuerpo 150 kDa
Entrada del ensayo Biochemical binding/kinetic
Excitación/emisión 340⁄665
Para utilizar con (equipo) Microplate Reader
Condiciones de envío Dry Ice
Entrada diana EPHA5, PDGFRA T674I, PDGFRA V561D, RET Y791F, SYK, TYRO3, MAP4K5, PRKX, ROCK2, IKBKE, PAK4, MAP3K2, LRRK2 D1994A, GRK7, GSK3A, SNF1LK2, ACVR2A, BMPR1A, RAF1 (cRAF) Y340D Y341D, MAP3K10, MAP3K9, JAK2 JH1 JH2, AMPK (A2/B1/G1), PIM2, PRKCN, PRKD2, PRKG2, RPS6KA5, MELK, EGFR, EPHB2, MERTK, RET V804L, ROS1, TEK, TTK, SGK, IKBKB, TAOK3, TYK2, IRAK1, ACVR1B, MYLK2, SRPK2, STK4, WNK2, FLT1, MUSK, LRRK2 R1441C, CSNK1G1, DYRK1A, DYRK3, RPS6KA6, DDR1, PTK2, PTK2B, RET, MINK1, GRK6, JAK3, LRRK2, AMPK (A1/B1/G1), CAMK4, PKN1, PRKD1, PRKG1, RPS6KA4, FLT4, INSR, EGFR L858R, ERBB4, TNK2, MAPK14, FRAP1, MAP3K3, EPHA, HCK, TAOK2, MAP3K11, CDK5, MAP2K3, TGFBR1, NLK, MAPK10, CSNK1G3, DMPK, DYRK1B, ACVR1, TGFBR2, EPHA1, EPHA8, EPHB3, MST1R, PDGFRA D842V, MAP4K4, mTOR, LRRK2 G2019S, CAMKK2, EGFR L861Q, EPHA2, FER, LTK, PDGFRA, MARK4, RPS6KB1, EGFR T790M, EPHA7, EPHB1, PHKG1, ROCK1, BRAF V599E, JAK2, MARK1, PHKG2, MLCK, SLK, MKNK2, MYLK, FRK, ITK, BRAF, LRRK2 I2020T, BRSK1, CLK2, PIK3CD/PIK3R1, ACVR2B, MAP3K14, GRK5, GRK4, STK3, DDR2, SGKL, STK25, CLK1, CLK4, MARK2, STK17A, EIF2AK2, MAP3K5, EGFR T790M L858R, LIMK2
Molécula diana GST
Técnica TR-FRET
Línea de productos LanthaScreen
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.