Learn More
LanthaScreen™ Eu-anti-GST Antibody
Código de producto. 10645685
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
25 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
10645685 1 mg cada uno
10645495 25 μg cada uno
2 options
Código de producto. 10645685
Marca: Invitrogen PV5595
LanthaScreen™ Eu-anti-GST Antibody
LanthaScreen™ europium-labeled anti-GST goat antibodies are used to indirectly label proteins tagged with GST. This can be advantageous when working with partially purified protein, or in cases in which direct labeling of the protein using amine-reactive Eu chelates negatively impacts protein activity. These antibodies can be used with our Kinase Tracers to conduct LanthaScreen™ Eu Kinase Binding Assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GST
Aplicaciones Kinase Assay
Concentración 0.25 mg/mL, 0.25 mg/ml, 0.25 mg⁄ml
Conjugado Europium
Peso molecular del antígeno 150kDa
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Pharma and Biopharma
Primario o secundario Primary
Envase 1 Kit(s)
Contenido y almacenamiento Europium-labeled anti-GST antibody is supplied in HEPES-buffered saline. Store at -20°C.
Peso molecular del anticuerpo 150 kDa
Formulario Liquid
Excitación/emisión 340⁄665
Para utilizar con (equipo) Microplate Reader
Condiciones de envío Dry Ice
Molécula diana GST
Técnica TR-FRET
Línea de productos LanthaScreen
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.