Learn More
Invitrogen™ Quelato Tb reactivo a aminas de LanthaScreen™
Descripción
As part of the LanthaScreen™ TR-FRET toolbox of assay reagents, LanthaScreen™ Amine Reactive Tb Chelate labeling reagent is available for assay development. The amine-reactive, isothiocyanate group conjugates to virtually any peptide or protein that contains one or more accessible amine moieties, such as the amine group found on a lysine residue or an unmodified N-terminal amine group of a peptide or protein. Amine-modified DNA oligonucleotides can be labeled as well. Energy transfer from the terbium donor to a suitable acceptor such as fluorescein is readily detected by monitoring an increase in acceptor fluorescence intensity. See the user guide for application-based protocols for labeling peptides containing free amino groups, amine-modified oligonucleotides, and IgG antibodies.
Specifications
Specifications
| Descripción | Quelato Tb reactivo a aminas de LanthaScreen™, 10 μg, Peso molecular 1050,88 g/mol, ≥90 % por pureza de HPLC, almacénese a –20 °C, utilizado para el sector farmacéutico y biofarmacéutico, identificación y validación de objetivos y secuencias líder |
| Para utilizar con (aplicación) | Descubrimiento y desarrollo de fármacos, identificación y validación de objetivos y secuencias líder, desarrollo de ensayos TR-FRET |
| Cantidad | 10 μg |
| Tipo de producto | Quelato de Tb reactivo a aminas |
| Contenido del kit | Los reactivos de etiquetado TR-FRET de LanthaScreen™ se suministran liofilizados. |
| Peso molecular | 1050,88g/mol |
| Pureza | ≥ 90 % por HPLC |
| Contenido y almacenamiento | Los reactivos de etiquetado LanthaScreen™ TR-FRET se suministran liofilizados. Deben almacenarse a -20 °C, con desecante y protegidos de la luz. Después de la reconstitución, los quelatos de terbio lantanida deben almacenarse en hielo y usarse en el mismo día. |
| Condiciones de envío | Dry Ice |
| Línea de productos | LanthaScreen |