Learn More
Polvo de lantano, malla -40, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lanthanum |
| Color | Gris a plata |
| Aspecto | Gray to silver powder |
| Cantidad | 5 g |
| Tamaño de malla | -40 Mesh |
| Olor | Odorless |
| Sensibilidad | Air and moisture sensitive |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9% (REO) |
| Formulario | Polvo |