missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lantano, solución estándar con base oleosa, Specpure™, La 1000 μg/g, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 15426045
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad unitSize
15426045 50 g 50 g
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15426045

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014224.18

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

 

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Lanthanum Oil based standard solution
Nombre de nota La 1000μg/g
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00011066
Cantidad 50 g
Grado Specpure

RUO - Para uso exclusivo en investigación

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.