Learn More
Lantano níquel, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048697
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
5 x 50 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
11356348 50 g 50 g
11346348 5 x 50 g 250 g
2 options
Código de producto. 11356348
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011271.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12196-72-4 | LaNi5 | 432.37 g/mol
Lanthanum nickel act as a superconducting intermetallic phase in lanthanum nickel boro-nitride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12196-72-4
Fórmula molecular LaNi5
Peso molecular (g/mol) 432.37
Número MDL MFCD00198177
Clave InChI BUCVQDCWULHLJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lanthanum nickel, lani5, lanthanum pentanickel, lanthanum, compd. with nickel 1:1, lanthanum-nickel alloy, acmc-1brhe, lanthanum nickel, reacton, lanthanum nickel powder,-100 mesh, lanthanum nickel eutectic pieces, reacton, hy-stor™ 205 lanthanum-nickel alloy
PubChem CID 14367487
Nombre IUPAC lanthanum pentanickel
SMILES [Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[La]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanthanum nickel
Cantidad 50 g
Olor Odorless
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Formulario Piezas,intermetálicas,envasadas bajo argón
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número UN UN3178
Información de solubilidad Reacts with water at 0°C.
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Reacton
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lanthanum, compound with nickel (1:5)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Lanthanum, compoundwith nickel