Learn More
Fosfato de lantano(III) hidrato, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lanthanum (III) phosphate hydrate |
| Forma física | Masas |
| Cantidad | 25 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.88 (Anhydrous) |
| Olor | Odorless |