Learn More
Óxido de lantano(III), 91 %, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
Unit Size:
100 g
250 g
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Punto de ebullición | 4200.0°C |
| Nombre del producto químico o material | Lanthanum(III) oxide |
| Punto de fusión | 2315.0°C |
| Nombre de nota | 91% |
| Color | Blanco a gris |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 100 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 89% min |
| Fórmula lineal | La2O3 |
| Índice Merck | 15, 5414 |
| Show More |
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction