Learn More
Yoduro de lantano(III), ultra seco, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368697
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11368697 5 g 5 g
11358697 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11368697
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035801.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13813-22-4 | I3La | 519.62 g/mol
Lanthanum(III) iodide is used as a catalyst in the transesterification of N-acyloxazolidinones with alcohol gives the corresponding esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13813-22-4
Fórmula molecular I3La
Peso molecular (g/mol) 519.62
Número MDL MFCD00049470
Clave InChI KYKBXWMMXCGRBA-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC lanthanum(3+) triiodide
SMILES [I-].[I-].[I-].[La+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanthanum(III) iodide
Punto de fusión 772°C
Nombre de nota Ultra dry
Forma física Gránulos de malla -10, en ampolla bajo argón
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 519.62
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Envase Ampolla
Sensibilidad Hygroscopic