Learn More
Fluoruro de lantano(III), grado óptico, Thermo Scientific™
Código de producto. 11357677
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11357677 1 g 1 g
11347677 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11357677
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014061.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13709-38-1
Fórmula molecular F3La
Peso molecular (g/mol) 195.90
Número MDL MFCD00011073
Clave InChI BYMUNNMMXKDFEZ-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC lanthanum(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[La+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanthanum(III) fluoride
Punto de fusión 1493°C
Forma física Cristales rotos
Cantidad 1 g
Fórmula lineal LaF3
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.9
Grado Sistema óptico
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 5.936 g/mL