Learn More
Óxido de lantano (III), 95 % (REO), Thermo Scientific™
Código de producto. 11398677
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11398677 2 g 2 g
11308687 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398677 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 035791.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90397-54-9
Fórmula molecular C6H15LaO3
Peso molecular (g/mol) 274.088
Número MDL MFCD00075070
Clave InChI NPAJGHOZGYPSTK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lanthanum iii ethoxide, lanthanum triethoxide, lanthanum 3+ tris ethoxide, lanthanum 3+ ion tris ethoxide
PubChem CID 14274587
Nombre IUPAC etanolato;lantano(3 +)
SMILES CC[O-].CC[O-].CC[O-].[La+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanthanum(III) ethoxide
Color Blanco
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Fórmula lineal La(OCH2CH3)3
Cantidad 2 g
Número UN UN2925
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.08
Porcentaje de pureza 95%
Forma física cristalino/a/s