Learn More
Cloruro de lantano(III), ultra seco, gránulos blancos, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Lanthanum chloride solutions are used in various water treatment applications. It is also used in biochemical research. Doped with cerium, it is applied as a scintillator material. In organic synthesis, lanthanum trichloride functions as a mild lewis acid. This compound is used in gamma detectors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 1000°C |
| Nombre del producto químico o material | Lanthanum(III) chloride, ultra dry |
| Punto de fusión | 860°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Gránulos de malla -10, en ampolla bajo argón |
| Cantidad | 5 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.99% (Metals basis) |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.27 |
| Olor | Odorless |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Lanthanum(III) chloride, ultra dry
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contém: Lanthanum chloride