Learn More
Cloruro de lantano(III) heptahidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022687
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
11483047 100 g 100 g
11493047 500 g 500 g
11403057 2500 g 2500 g
3 options
Código de producto. 11483047
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15575.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10025-84-0 | Cl3H14LaO7 | 371.36 g/mol
Lanthanum chloride solutions are used in various water treatment applications. Lanthanum chloride is also used in biochemical research. Doped with cerium, it is applied as a scintillator material. In organic synthesis, lanthanum trichloride functions as a mild lewis acid. This compound is used in gamma detectors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Las soluciones de cloruro de lantano se utilizan en varias aplicaciones de tratamiento de agua. El cloruro de lantano también se utiliza en la investigación bioquímica. Dopado con cerio, se aplica como material de centelleo. En síntesis orgánica, el tricloruro de lantano funciona como un ácido de Lewis suave. Este compuesto se utiliza en los detectores gamma.
Solubilidad
Soluble en etanol y agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes, ácidos fuertes, agentes reductores fuertes y metales activos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10025-84-0
Fórmula molecular Cl3H14LaO7
Peso molecular (g/mol) 371.36
Número MDL MFCD00149756
Clave InChI FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC lanthanum(3+) heptahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanthanum(III) chloride heptahydrate
Punto de fusión 91°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Índice Merck 14,5363
Información de solubilidad Soluble in ethanol and water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.37 (245.27 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%
Olor Odorless
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lanthanum(III) chloride heptahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Lanthanum(III) chloride heptahydrate