Learn More
Carbonato de lantano(III) hidrato, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312298
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
11312298 250 g 250 g
11302298 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 11312298
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013197.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 54451-24-0 | C3La2O9 | 457.84 g/mol
Lanthanum(III) carbonate hydrate is used as a starting material for the preparation of lanthanum strontium manganite, which is used in solid oxide fuel cell applications. It is also involved in the preparation of high-temperature superconductors. It finds application in medicine as a phosphate binder. Further, it is used in the treatment of hyperphosphatemia. In addition to this, it is used for the tinting of glass, water treatment and as a catalyst for hydrocarbon cracking.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54451-24-0
Fórmula molecular C3La2O9
Peso molecular (g/mol) 457.84
Número MDL MFCD00011069
Clave InChI NZPIUJUFIFZSPW-UHFFFAOYSA-H
Nombre IUPAC dilanthanum(3+) tricarbonate
SMILES [La+3].[La+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanthanum(III) carbonate hydrate
Forma física Polvo/masa
Cantidad 250 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Índice Merck 14,5364
Información de solubilidad Soluble in acids. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 457.85 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Reacton
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.6 g/mL to 2.7 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lanthanum(III) carbonate hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Lanthanum(III) carbonate hydrate